Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Estantes perforados y de malla de alambre
Marca:  Thermo Scientific™ 50135246
262.95 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12695316
  • 313.56€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estantes de malla de alambre y perforados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750 I OMH 750 y estufa microbiológica de protocolo general 750l IGS750
(2) soportes de estante
49,08 cm
49,8 cm
Estante
21,06 in
21,06 in
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Certificados
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™ > Estante de malla de alambre para estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750L OMH750 e incubadora de protocolo general de 750L IGS750