Learn More
Ácido (-)-shikímico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361727
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11361727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04848.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-59-0 | C7H9O5- | 173.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-59-0
Fórmula molecular C7H9O5-
Peso molecular (g/mol) 173.144
Número MDL MFCD00066278
Clave InChI JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Sinónimo shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Shikimic acid
Punto de fusión 184°C to 188°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 4782717
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8480
Rotación óptica −175° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 98%