Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split / Splitless Liner with Middle Gooseneck
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
40.60€ - 690.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 95 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12904021
|
Trajan Scientific and Medical™
09208525 |
Revestimientos de entrada para GC | 25/paq. |
690.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12994001
|
Trajan Scientific and Medical™
092077 |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con cuello de cisne de tamaño medio | 5/paq. |
153.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12984011
|
Trajan Scientific and Medical™
092085 |
Revestimientos de entrada para GC | 5/paq. |
163.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12994011
|
Trajan Scientific and Medical™
09208501 |
Revestimientos de entrada para GC | 1 unidad |
40.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimazdu instruments
Especificaciones
95 mm | |
3,4 mm | |
5 mm |