Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split / Splitless Liner with Single Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
77.60€ - 309.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 95 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos para GC Shimadzu |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12984001
|
Trajan Scientific and Medical™
09207101 |
1 unidad |
77.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12974001
|
Trajan Scientific and Medical™
092071 |
5/paq. |
309.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimadzu instruments
Especificaciones
95 mm | |
3,4 mm | |
5 mm | |
Instrumentos para GC Shimadzu |