Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil bajo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduaciones:
25 ml
50 ml
250 ml
Altura (métrico):
116 mm
131 mm
165 mm
225 mm
Descripción
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Muy translúcido, especialmente cuando se llena de líquido
- El agarre para el pulgar en el asa crea estabilidad y la boquilla antigoteo minimiza el derrame durante el vertido de líquidos
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Color | Translúcido |
Formulario | Corto |
Material | Polipropileno |
Graduaciones | 250 ml |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Altura (métrico) | 225 mm |
Diámetro (métrico) | 190 mm |