Learn More
Afora™ Matraz redondo de cuello corto
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca: Afora™ 10/E
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio
- Fondo esférico
- Cuello más corto
Especificaciones
2000 ml | |
217 mm | |
Redondo |
Vidrio de borosilicato | |
Individual |