Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: percloroetileno
Marca: Dräger™ 8101551
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Percloroetileno 0,1/a | |
De 0,5 a 4 ppm | |
10 | |
De 59° a 86 °F |
30 mg/l | |
3/9 | |
De 3 a 9 min. | |
De 15 °C a 30 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
- Perchloroethylene 0.1/a
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.