Learn More
Corning™ Pipetas serológicas Stripette™ de perfil bajo
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Descripción
Más cortas que las pipetas de tamaño estándar, las pipetas Shorty Stripettes se mueven libremente bajo la campana extractora o en otros espacios reducidos.
- 32 % más cortas que las pipetas Corning Stripette estándar
- El diseño de una pieza reduce la posibilidad de partículas
- La raya impresa amplifica el menisco, lo que facilita la lectura del volumen
- Estériles, envasadas individualmente en papel/plástico
- Apirógenas
- No citotóxicas
Información de órdenes
Individually wrapped in paper/plastic
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Certificaciones/conformidad | Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.1 mL |
| Longitud (imperial) | 8.66 pulg |
| Graduaciones negativas | 3 ml |
| Cantidad | 200/Cs. |
| Estilo de punta | Redondo |
| Mostrar más |