Learn More
Corning™ Pipetas serológicas Stripette™ de perfil bajo
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Descripción
Shorter than standard-sized pipets, Shorty Stripettes move freely under the hood or in other confined spaces.
- 32% shorter than standard Corning Stripette pipets
- One-piece design reduces the possibility of particulates
- Printed stripe magnifies the meniscus, enabling easier volume reading
- Sterile, individually wrapped in paper/plastic
- Nonpyrogenic
- Noncytotoxic
Información de órdenes
Individually wrapped in paper/plastic
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Certificaciones/conformidad | Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.2 ml |
| Longitud (imperial) | 7.43 pulg |
| Graduaciones negativas | 7 ml |
| Cantidad | 100/Cs. |
| Estilo de punta | Redondo |
| Mostrar más |