Learn More
SHOWA 4561 Nitrile Knit Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- The sponge nitrile palm coating provides a strong grip, even in wet or greasy environments.
- The seamless knit reduces irritation, and its elasticated, form-fitting design keeps dirt out.
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Seamless Knit |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Yellow, Negro |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo, Kevlar |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Knit |