Learn More
SHOWA™ Guante biodegradable monouso, nitrilo, sin polvo
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Los guantes verdes son 100 % biodegradables
- Diseño ergonómico para una sensación de segunda piel
- Reduce el riesgo de sufrir alergias
- Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
- Opción ideal para aplicaciones como laboratorios, trabajos de limpieza, asistencia en el hogar, servicio de alimentos, agricultura y mantenimiento
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21CFR 177.2603, ASTM D5526-12, ASTM D5526 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, reglamento de la EU 1935/2004 y 10/2011 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
AQL | 1,5 |
Color | Verde |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Sin textura |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
Mostrar más |
Título del producto
SHOWA™ Guante biodegradable monouso, nitrilo, sin polvo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido