Learn More
SHOWA™ Guante biodegradable monouso, nitrilo, sin polvo
Código de producto. 16293132
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
16293132 M paquete de 100
16223142 XS paquete de 100
16203142 Pequeño paquete de 100
16283132 L paquete de 100
16213142 XL paquete de 100
16233142 2XL paquete de 90
6 options
Código de producto. 16293132
Marca: SHOWA™ 6110PF08M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija un guante desechable que ayude a cumplir con las iniciativas verdes. Los guantes SHOWA 6110PF son completamente biodegradables, sin polvo, y presentan un acabado texturizado que agrega una sensación táctil y un mejor agarre a las condiciones de trab
  • Los guantes verdes son 100 % biodegradables
  • Diseño ergonómico para una sensación de segunda piel
  • Reduce el riesgo de sufrir alergias
  • Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
  • Opción ideal para aplicaciones como laboratorios, trabajos de limpieza, asistencia en el hogar, servicio de alimentos, agricultura y mantenimiento
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21CFR 177.2603, ASTM D5526-12, ASTM D5526
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, reglamento de la EU 1935/2004 y 10/2011
Chemotherapeutic Rated No
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
AQL 1,5
Color Verde
Desechables
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
En polvo sin polvo
Tamaño M
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
Modelo 6110PFM
Serie 6110PF
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,13 cm