Learn More
SHOWA™ 460 Series PVC-Coated Cold Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Descripción
- Los guantes permanecen flexibles a temperaturas de hasta -20 °C
- El revestimiento de PVC protege contra aceites y productos químicos
- El agarre rugoso mejora la precisión táctil al manipular componentes pequeños y grasientos
- Protección de muñeca ampliada contra sustancias dañinas
- Reducción de la exposición potencial a bacterias, virus y hongos
Especificaciones
Área revestida | Guante completo |
Coating Material | PVC |
Color | Naranja |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Específico |
Tamaño | XL |
Para utilizar con (aplicación) | Pulverizador/tratamiento químico, preparación de revestimiento y pintura |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Acrílico |
Serie | 460 |