Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator
The SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator is specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Marca:  Cole-Parmer™ 79520-12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15837894
  • 4130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La combinación de agitador e incubadora hace que estos instrumentos sean ideales para la célula procedimientos de cultivo
  • La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión
  • La circulación forzada de aire asegura una temperatura uniforme dentro de la cámara
  • Ajusta y visualiza fácilmente la temperatura y la velocidad en el digital pantalla
  • La plataforma retráctil exclusiva permite cargar y descargar fácilmente
  • El movimiento orbital de agitación asegura una mezcla uniforme mientras promueve el crecimiento bacteriano
  • Todos los modelos disponen de un temporizador que se puede ajustar desde 1 segundo a 9 días
  • Una vez que el temporizador haya contado, sonará una alarma y la acción de sacudida se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando
  • La plataforma retráctil permite acceder fácilmente a las muestras de la parte posterior de la incubadora, pero se bloquea de forma segura durante el funcionamiento
  • La conexión USB integrada y el software dedicado permiten la supervisión a largo plazo de La temperatura de la incubadora a través de un PC
  • Modelos que incluyen IQ/OQ (cualificación de instalación/cualificación operativa) la documentación cumple con los requisitos de la agencia reguladora
Especificaciones
Especificaciones
16 mm (0,625 in)
230 V
7°C a 60°C
Shaking Incubator
50 Hz
30 x 30,7 x 19 cm
19 cm
30 cm
30.7 cm
Digital
Microplacas
4
De 250 a 1250 rpm
230 V
Microplacas
140°F máx
22 x 22 cm
0.6 ft.
1 ft.
1 ft.
SI505/IQOQ
Aplicaciones de cultivo celular
Calificación de la instalación/calificación operativa (IQ/OQ)
De 1 s a 9 días