Learn More
RETSCH Bolas de caucho de ayuda al cribado
Marca:  RETSCH 32.354.0001
Código de producto. 10156791
  • 53.65€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Bolas de caucho de ayuda al cribado
20 mm
Control de agitador de tamices horizontal AS 400
5/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Bolas de caucho de ayuda al cribado > Diámetro: 20mm