Learn More
Siglec-9 Goat anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca:  R&D Systems AF1139-SP
Encompass
Código de producto. 15730704
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Siglec-9 Polyclonal specifically detects Siglec-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones