Learn More
SymLine™ Cajas de señales
Código de producto. 15302352
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Tipo de producto:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo de tapón:
Modelo de EE. UU.
Modelo de Reino Unido
Modelo de la UE
Incluye:
5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial
Alarma en estado lleno
Alarma en estado vacío
Conjunto de sensores de disco, T1, alarma en estado vacío
T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial
T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial
T5 con 5 sensores de nivel de llenado de disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15302352
Marca: SymLine™ 108125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Supervise dos niveles de llenado a la vez. Ideal para la integración en muebles de laboratorio con la caja de señal integrada SymLine™.
  • Forma inteligente de cambiar el contenedor de residuos sin interrumpir el flujo de entrada
  • Los LED y el zumbador acústico le advierten antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica
  • Cuando se cambia el recipiente, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil
Especificaciones
Tipo de producto Signalbox T1
Para utilizar con (equipo) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Longitud (imperial) 7.1 in.
Longitud (métrico) 3 m
Tipo de tapón Modelo de la UE
Tamaño 180 x 105 x 55 mm
Tensión 220/230 V
Para utilizar con (aplicación) Monitoring Filling Levels
Incluye 5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial