Learn More
SymLine™ Cajas de señales
Código de producto. 17813520
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Tipo de producto:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo de tapón:
Modelo de EE. UU.
Modelo de Reino Unido
Modelo de la UE
Incluye:
5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial
Alarma en estado lleno
Alarma en estado vacío
Conjunto de sensores de disco, T1, alarma en estado vacío
T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial
T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial
T5 con 5 sensores de nivel de llenado de disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17813520
Marca: SymLine™ 108121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Supervise dos niveles de llenado a la vez. Ideal para la integración en muebles de laboratorio con la caja de señal integrada SymLine™.
  • Forma inteligente de cambiar el contenedor de residuos sin interrumpir el flujo de entrada
  • Los LED y el zumbador acústico le advierten antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica
  • Cuando se cambia el recipiente, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil
Especificaciones
Tipo de producto Signalbox T5
Para utilizar con (equipo) SCAT Sensors and Safety Waste Caps
Longitud (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Modelo de EE. UU.
Tamaño 180 x 105 x 55 mm
Tensión 24 V
Para utilizar con (aplicación) Monitoring Filling Levels
Altura (métrico) 105 mm
Incluye T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial
Anchura (métrico) 180 mm