Learn More
SymLine™ Cajas de señales
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
3 m
55 mm
55 mm
86 mm
Tipo de producto:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo de tapón:
Modelo de EE. UU.
Modelo de Reino Unido
Modelo de la UE
Incluye:
5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial
Alarma en estado lleno
Alarma en estado vacío
Conjunto de sensores de disco, T1, alarma en estado vacío
T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial
T5 con 5 entradas de sensor y 6 salidas sin potencial
T5 con 5 sensores de nivel de llenado de disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Forma inteligente de cambiar el contenedor de residuos sin interrumpir el flujo de entrada
- Los LED y el zumbador acústico le advierten antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica
- Cuando se cambia el recipiente, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Signalbox T1 |
| Para utilizar con (equipo) | SCAT Sensors and Safety Waste Caps |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Tipo de tapón | Modelo de EE. UU. |
| Tamaño | 180 x 105 x 55 mm |
| Tensión | 24 V |
| Para utilizar con (aplicación) | Monitoring Filling Levels |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Incluye | T1 con 1 entrada de sensor y 1 salida sin potencial |
| Anchura (métrico) | 180 mm |