Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clear-Rite 3™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
Descripción
Includes
(4) botellas de 1 galón
Proporcione la desparafinación y el aclarado completos durante el proceso de tinción con Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clear-Rite™ 3, una combinación única de hidrocarburos alifáticos isoparafínicos.
- Olor muy bajo; sin benceno
- Uso en todos los procesadores de tejidos y equipos de tinción automáticos
- No produce muestras duras o quebradizas, incluso después de una exposición prolongada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Agente de compensación |
| Cantidad | 4 x 1 gal |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: proprietary mixtureof aliphatic hydrocarbons