Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Achieve results similar to conventional Papanicolaou stains with Epredia™ Signature Series Cyto-Stain™, a uniquely formulated cytoplasmic stain
Marca: Epredia™ 7511
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se puede utilizar para todo tipo de procedimientos ginecológicos y no ginecológicos
- Reduce el tiempo de tinción
- Rentable porque el usuario solo realiza una contratinción
- Cyto-Stain proporciona una amplia gama de colores citoplasmáticos comunes y controla las intensidades de tinción
- Cyto-Stain G es una modificación para producir tonos cianófilos más verdes en células basales e intermedias
Especificaciones
Cyto-Stain | |
0,47 l (4 pinta) |