Learn More
Epredia™ Signature Series™ Flex™ Dehydrating Reagent
Achieve brilliant cytoplasmic staining and complete dehydration with Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80.
Marca: Epredia™ 8201
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 15.00000kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- La formulación patentada de alcohol metílico e isopropílico minimiza la deshidratación excesiva en biopsias más pequeñas
- Excelente para la extracción de lípidos que permite una mayor infiltración de parafina
- Puede usarse como disolvente para manchas especiales
Especificaciones
Flex 95 | |
1 gal |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol, methyl alcohol