Learn More
Epredia™ Hematoxilina 7211 Richard-Allan Scientific™ Signature Series
Código de producto. 10034813 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
10034813 0,47 l (1 pinta) 4 PCS
1 options
Código de producto. 10034813
Marca: Epredia™ 7211
Obtenga unos resultados que superen a los de las hematoxilinas Gill o Harris con este producto formulado de forma exclusiva.
  • No requiere filtración
  • Tiñe hasta 2500 portaobjetos por 475 ml (1 pinta)
  • Detalle nuclear nítido y bien definido
Disponible en envases de 5 litros
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina
Cantidad 0,47 l (1 pinta)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hematoxylin 7211
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.