Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales con estos tubos de cultivo silanizados, desechables y listos para su uso.
390.00€ - 708.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
Desechables | Sí |
Tipo de producto | Tubo de cultivo |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15213936
|
Thermo Scientific™
CTS-1275 |
Tubos de cultivo de vidrio transparente | 8 ml | 12 mm | 1000 |
390.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15369531
|
Thermo Scientific™
CTS-13100 |
Tubos de cultivo de vidrio transparente | 13 mL | 13 mm | 1000 |
554.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15382646
|
Thermo Scientific™
CTS-16125-2 |
Tubos de cultivo de vidrio transparente | 20 ml | 15,75 mm | 250/paq., 1000/caja |
490.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15280669
|
Thermo Scientific™
STT-16100-S |
Tubo de vidrio con rosca | 20 mL | 14,3 mm | 250/paq., 1000/caja |
708.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los tubos de cultivo silanizados desechables Thermo Scientific™ se preprocesan con un tratamiento de silanización para desactivar la superficie y se suministran en prácticos paquetes limpios y listos para su uso.Los tratamientos de desactivación de la superficie, como la silanización, pueden desempeñar un papel importante en la conservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.También ayudan a evitar la posible alcalinización del contenido a medida que los carbonatos lixivian del vidrio en condiciones de reacción normales.
Información para pedidos:
Caja de 1000 unidades
Incluye:
Certificado de conformidad
Recomendada para:
Vidrio desactivado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
Sí | |
Tubo de cultivo |