Learn More
BRAND™ Bureta automática con patrón Schilling SILBERBRAND™ AR-Glas™ con frasco de depósito
Código de producto. 10562964 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10562964 25 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10562964
Marca: BRAND™ 23766
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de presión permite un llenado rápido
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Puesta a cero automática
  • Materiales:
    • Tubo de llenado: PVC
    • Tubo de descarga: Silicona
    • Frasco de depósito: LDPE
    • Base: PE-HD
    • Accesorio, gris: Poliamida
    • Micrómetro: latón/PP
  • El frasco de presión permite un llenado rápido
  • Puesta a cero automática
  • El micrómetro facilita una valoración precisa
  • Valoración aproximada liberando el micrómetro y utilizando el botón pulsador
  • NOTA: Las buretas que no se utilicen durante períodos largos deben drenarse y la presión de los tubos debe liberarse abriendo la llave de paso
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Ámbar
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Graduaciones 0,1 mL
    Incluye Frasco de 1000 ml