Learn More
Brand™ Pipetas graduadas tipo pistón SILBERBRAND™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,10 mL
Longitud (métrico):
360 mm
450 mm
Tolerancia:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,05 ml
±0,10 ml
±0,20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Pistón integrado con muelle de retención que ayuda con el pipeteo.
- Las graduaciones en esmalte blanco de alto contraste facilitan y agilizan la evaluación de volumen.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Blanca |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Tipo de graduación | Esmalte |
| Tolerancia | ±0,01 ml |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 360 mm |