Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de boro 3.3 SILBERBRAND™
Código de producto. 15271149 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Volumen (métrico) del depósito: 25 ml
Código de producto.
15271149 Volumen (métrico) del depósito: 25 ml
1 options
Código de producto. 15271149
Marca: BRAND™ 10002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bureta de clase B económica sin llave de paso
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tubo de descarga con diámetro exterior de 8 mm
  • Para su uso con la llave de paso de PTFE
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Exactitud Límite de error: 0,08 ml
    Diámetro exterior (métrico) 8 mm
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,1 ml
    N.° por paquete 2
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Volumen del depósito (métrico) 25 ml
    Tipo Bureta
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385