Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta SILBERBRAND con tira Schellbach
Bureta automática compacta diseñada para desmontarse rápidamente y limpiarse fácilmente.
127.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Graduaciones | 0,1 ml |
Incluye | Tira Schellbach negra, frasco de LDPE de 1000 ml |
Llaves de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Garantía | 12 meses |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10450355
|
BRAND™
23810 |
25 ml |
127.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10330445
|
BRAND™
23811 |
50 ml |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fácil de reparar
- Todos los componentes individuales son reemplazables
- Llave de paso de PTFE desmontable
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Tira Schellbach negra, frasco de LDPE de 1000 ml | |
12 meses | |
B |
0,1 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta automática |