Learn More
BRAND™ Bureta compacta SILBERBRAND con tira Schellbach
Bureta compacta BRAND diseñada para ser rápida de desmontar y fácil de limpiar.
70.60€ - 72.60€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 46,5 cm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Graduaciones | 0,1 ml |
Altura (métrico) | 4 cm |
Incluye | Tira Schellbach negra, llave de paso |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10552063
|
BRAND™
13906 |
25 ml |
72.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042422
|
BRAND™
13908 |
50 ml |
70.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con llave de paso de PTFE extraíble
- Todos los componentes individuales son reemplazables
- Límites de error según clase B, DIN EN ISO 385
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
Especificaciones
46,5 cm | |
0,1 ml | |
Tira Schellbach negra, llave de paso | |
Bureta |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
4 cm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |