Learn More
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Puesta a cero automática
- El frasco de presión permite un llenado rápido.
- El tornillo de micrómetro permite una valoración precisa.
Materiales:
- Tubo de llenado: PVC
- Tubo de descarga: silicona,
- Frasco de depósito: PE-LD,
- Base: PE-HD,
- Accesorio, gris: Poliamida.
- Tornillo de micrómetro: latón/PP.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Altura (métrico) | 510 mm |
| Incluye | Frasco de depósito, tira Schellbach |
| Tolerancia | ±0,08 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |