Learn More
Brand™ Pipetas graduadas Silberbrand™ Eterna
Fabricada con vidrio sodocálcico AR-GLAS™, esta pipeta de medición de clase B es ideal para la mayoría de entornos de laboratorio de investigación, científicos y de otro tipo.
Marca: Brand™ 27069
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass.
- Type 3, with zero value at the top.
- Amber stain marking.
- Class B.
- Compliant with DIN EN ISO 835 standards.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
Especificaciones
0.01 mL | |
±0.008 mL | |
2 x Green | |
5 mL |