Learn More
BRAND™ Probetas de mezclado de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ Eterna™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
- Altura medida sin el tapón.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Color de escala | Ámbar |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta mezcladora graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Altura (métrico) | 190 mm |
| Mostrar más |