Learn More
BRAND™ Probetas de mezcla de vidrio borosilicatado de clase B SILBERBRAND ETERNA
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Class B Borosilicate Glass Mixing Cylinders include a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
Marca:  BRAND™ 33962
99.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440941
  • 102.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Incluye un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
  • Altura medida sin el tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Ámbar
Probeta mezcladora graduada
DIN EN ISO 4788
1000 ml
Certificado de lote, tapón de polietileno
Polietileno
10 ml
Para el almacenamiento
Redondo
Vidrio de borosilicato
Clase B
500 mm
Graduaciones en ámbar
Polietileno
Esterilizable en autoclave
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Probetas de mezcla de vidrio borosilicatado de clase B SILBERBRAND ETERNA > Capacidad: 1000 ml