Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™
ARNip prediseñado Silencer™
181.00€ - 676.00€
Especificaciones
RNAi Type | ARNip |
---|---|
Tipo de producto final | ARNip prediseñado Silencer |
Línea de productos | Silencer™, Ambion™ |
Pureza | Estándar |
Código de producto | Marca | Contenido y almacenamiento | Descripción | Formato | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido y almacenamiento | Descripción | Formato | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10446914
|
Ambion™
AM16708 |
Los ARNip Silencer™ Select son el resultado de las mejoras recientes en el diseño del ARNip combinado con modificaciones químicas novedosas que proporcionan una reducción eficaz y específica inigualable. Nuestro ARNip que mejor se adapta a los trabajos de cultivo celular. Los ARNip Silencer™ son ARNip de 21 nucleótidos no modificados que han sido diseñados con un algoritmo de diseño más antiguo, pero rigurosamente probado. Una alternativa de menor coste a los ARNip Silencer™ Select, pero sin algunas de las mejoras de rendimiento. | El silenciador ARNip prediseñado, 5 nmol, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química, garantizado el silencio gracias a su diseño probado | Placa de 96 o 384 pocillos, 384-well Plate | ARNip prediseñado Silencer |
221.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15541154
|
Ambion™
AM16708A |
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | ARNip prediseñado, 5 nmol, pureza in vivo, clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química, Los ARNip prediseñado Silencer Select presentan un silenciamiento garantizado basado en su diseño probado. | Placa de 96 o 384 pocillos, 384-well Plate | ARNip prediseñado |
181.00€
5 nanomoles |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10341085
|
Ambion™
AM16812 |
Temperatura ambiente | ARNip FAM prediseñado de Silencer™, 20 nmol, líquido, almacenamiento a temperatura ambiente, Classic 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Los ARNip prediseñados de Silencer Select presentan silenciamiento garantizado basado en su diseño probado | ARNip FAM prediseñado Silencer™ |
588.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10456914
|
Ambion™
AM16811 |
Temperatura ambiente | ARNip prediseñado CY(TM)3, 20 nmol, polvo, almacenamiento a temperatura ambiente, formato clásico de 21 mer. Incorpore las mejoras más recientes en el diseño de ARNip, los algoritmos y la química de predicción de efectos inespecíficos. Silenciamiento garantizado basado en su diseño probado. | ARNip CY(TM)3 prediseñado |
676.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Las genotecas de ARNip Silencer™ incluyen combinaciones de ARNip prediseñadas de Silencer y, cuando están disponibles, ARNip validados de Silencer, en placas de 96 o 384 pocillos. El diseño de cada ARNip ha sido optimizado para un silenciamiento potente y específico. El proceso de selección de ARNip produce ARNip que son eficaces a bajas concentraciones, permitiendo experimentos de detección a 30 nM de ARNip o menos, minimizando los costes de los reactivos y los efectos fuera del objetivo.Para garantizar la especificidad, el algoritmo de diseño de ARNip incorpora una comprobación rigurosa de todas las secuencias de ARNip. Este proceso se realiza a través de una herramienta de búsqueda de alineación modificada que identifica eficazmente las regiones cortas de alineación de secuencia que no realicen las búsquedas de BLAST. Se eliminan las secuencias que tienen regiones significativas de similitud con transcripciones inespecíficas, que caen en regiones polimórficas (por ejemplo, los SNP) o si se predicen para que invoquen una respuesta antivírica. Además, el proceso de diseño del ARNip incorpora normas estrictas para evitar la fijación de objetivos fuera de la cadena.
Garantía para Silencer™ ARNip prediseñado
Life Technologies garantiza que cuando usted compra tres ARNip prediseñados de Silencer al mismo objetivo, al menos dos de los ARNip reducirán los niveles de ARNm del objetivo en células cultivadas en un 70 % o más cuando se miden 48 horas después de la transfección con una concentración final de ARNip de 100 nM o mayor, con las condiciones descritas a continuación. Si al menos dos de los tres ARNip no inducen una reducción del ARNm del objetivo en un > 70 %, Life Technologies reemplazará una vez hasta tres ARNip prediseñados Silencer por objetivo sin coste adicional. Las solicitudes de sustitución del producto deben realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de entrega de los ARNip prediseñados Silencer. La eficacia óptima de la transfección debe confirmarse utilizando unas buenas prácticas de laboratorio y un ARNip de eficacia probada para un mensaje endógeno, como control ARNip de GAPDH Ambion Silencer. Para evaluar la atenuación, los niveles del ARNm objetivo en las muestras tratadas deben compararse con los de las células transfectadas con un ARNip de control no dirigido, como el control negativo n.° 1 Silencer. Recomendamos los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan™ para cuantificar los niveles de ARNm.
Especificaciones
ARNip | |
ARNip prediseñado Silencer | |
Silencer™, Ambion™ | |
Estándar |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™