Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
ARNip prediseñado Silencer™ Select
674.00€ - 3820.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10045664
|
Ambion™
4390817 |
20 nmol |
674.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10055664
|
Ambion™
4390818 |
40 nmol |
766.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10330995
|
Ambion™
4404014 |
250 nmol |
2380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15581084
|
Ambion™
4444246 |
1 μmol |
3820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silencer™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de obtención aproximados*
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.