Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
ARNip prediseñado Silencer™ Select
Marca: Ambion™ 4390771 / W-564316928
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silencer™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
Contiene ARNip seco (5 nmol) y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior. | |
ARNip | |
ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip | |
ARNip prediseñado Silencer™ Select | |
5 nmol |
ARNip Silencer™ Select prediseñado, 5 nmol, pureza estándar, para ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, ARNi, ARNip | |
ARNip prediseñado Silencer™ Select | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
Pureza estándar | |
5 nmol |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ASO20JYJ | Certificado de análisis | 14/04/2017 | 4390771 / W-564316928,4390771 |
ASO20JYI | Certificado de análisis | 14/04/2017 | 4390771 / W-564316928,4390771 |
ASO227BU | Certificado de análisis | 14/04/2017 | 4390771 / W-564316928,4390771 |
ASO20B1Y | Certificado de análisis | 14/04/2017 | 4390771 / W-564316928,4390771 |