Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
5 nanomoles
cada uno
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silencer™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.
Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 % Fiable – mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*Purificación estándar: 4 días laborables Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol) Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene ARNip seco (40 nmol) y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviado a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior. |
| Descripción | ARNip Silencer™ Select, 40nmol, pureza estándar, para ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto final | ARNip validado Silencer™ Select |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| Línea de productos | Silencer Select, Ambion |
| Tipo de producto | ARNip Silencer™ Select validado |
| Pureza | Pureza estándar |
| Cantidad | 40 nmol |
| Tamaño de muestra | 40 nmol |