Learn More
Heidolph Instruments Nuez
Adecuado para varillas de soporte con un diámetro máximo de 13,1 mm
Marca:  Heidolph Instruments 570-31100-00
Detalles adicionales : Peso : 0.03100kg
Código de producto. 10124932
  • 38.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cabezal de refuerzo de aluminio anodizado, utilizado para fijar las abrazaderas de retorta a las varillas de soporte para una alineación vertical perfecta.
Especificaciones
Especificaciones
Nuez
68
Fijar las pinzas de sujeción a las varillas de soporte para una alineación vertical perfecta
115/230 V
Aluminio anodizado
Varillas de soporte de hasta 13,1 mm de diám.