Learn More
Bolle Safety Gafas de seguridad Silex
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
Transparente
Descripción
- Montura ultraenvolvente
- Varillas de PC/TPR inyectadas conjuntamente para una mayor comodidad
- Campo de visión panorámico
- Varillas flexibles a 160°
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, EN166 FT |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
N.° por paquete | 1 unidad |
Peso (métrico) | 30 g |
Lens Material | Policarbonato |
Título del producto
Bolle Safety Gafas de seguridad Silex >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido