Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silibinina
Código de producto. 16574224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
16574224 1 g 1 g
16584224 5 g 5 g
16594224 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 16574224
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463030010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22888-70-6 | C25H22O10 | 482.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22888-70-6
Fórmula molecular C25H22O10
Peso molecular (g/mol) 482.44
Clave InChI SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-(hidroximetil)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-il]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-ona
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C1OC2=CC(=CC=C2OC1CO)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silibinin
Punto de fusión 164.0°C to 174.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, ethyl acetate, methanol,, ethanol, sparingly soluble in chcl3
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.44
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silibinin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silibinin