Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60
73.30€ - 281.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10286281
|
Macherey-Nagel™
815650.1 |
1 kg |
73.30€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12730453
|
Macherey-Nagel™
815650.5 |
5 kg |
281.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
60 Å | |
Sílice 60 | |
Sílice |