Learn More
Silica 63-100μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Para cromatografía; síntesis química
1880.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Tipo | Sílice |
Forma física | Polvo |
Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Densidad | 2g/cm3 at 20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383599
|
MP Biomedicals
0204660 |
25 kg |
1880.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Polvo | |
2g/cm3 at 20°C |
Sílice | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Silica 63-100μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™