Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G-HR Adsorbent with Gypsum Binder
Marca: Macherey-Nagel™ 816410.1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1000 g | |
Adsorbente de sílice G-HR | |
Alta pureza | |
0,75 ml/g | |
500 |
TLC | |
3 - 20 μm | |
7 | |
60 Å |