Learn More
Autoindicador de gel de sílice (2.5-6.0 mm), agente desecante, Fisher Chemical
Código de producto. 12366473 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12366473 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 Kg
12322719 5 kg Barril de plástico 5 KG
2 options
Código de producto. 12366473
Marca: Fisher Chemical S/0762/60
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Color Naranja
Punto de fusión 1710 °C
Forma física Sólido cristalino
pH De 2.0 a 3.5
Cantidad 1 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Nombre IUPAC dioxosilano