Learn More
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón-Naranja |
| Forma física | Sólido |
| pH | Desde 1,5 hasta 5 |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Nombre IUPAC | silanodiol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |