Learn More
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Descripción
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante
Especificaciones
Especificaciones
Color | Marrón-Naranja |
Forma física | Sólido |
pH | Desde 1,5 hasta 5 |
Cantidad | 500 g |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Nombre IUPAC | dioxosilano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Título del producto
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido