Learn More
Gel de sílice 60, de 0,032 a 0,063mm (malla de 230 a 450), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
11378875 500 g 500 g
11388875 1000 g 1 Kg
11398875 2500 g 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 11378875
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14003.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El gel de sílice se utiliza en cromatografía de columnas sin presión aplicada (atracción por gravedad). Se utiliza como adsorbente en diversas aplicaciones y para eliminar impurezas. Se utiliza como base estacionaria en la cromatografía de columnas.
Solubilidad
Soluble en ácido fluorhídrico. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con fluoruro de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel 60
Nombre de nota 0.032 to 0.063mm
Material Silica Gel
Cantidad 500 g
Tamaño de malla 230 to 450 mesh
Índice Merck 14,8493
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.