Learn More
Gel de sílice 60, 0,062-0,105 mm (malla de 150 a 230), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11335507
Gel de sílice 60, 0,062-0,105 mm (malla de 150 a 230), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335507
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11335507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042727.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Cromatografía de columnas sin presión aplicada (atracción por gravedad)
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel 60
Forma física Malla de -150 a 230, S.A. 500-600m
Material Silica Gel
Cantidad 250 g
Tamaño de malla 150-230 Mesh
Olor Odorless
Tamaño de partículas 0.062 to 0.105mm
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Área de la superficie 500 to 600m2/g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN20L029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.18,042727.A1
Número de loteM29K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
Número de loteY14A041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
Número de loteR15A003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
Número de loteQ05C034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042727.30,042727.A7,042727.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gel de sílice 60, 0,062-0,105 mm (malla de 150 a 230), Thermo Scientific Chemicals >