Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, malla de 60, 70 a 150
Descripción
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de partículas | Malla -70/200 |
Tamaño de poro | 60 Å |
Envase | Frasco |
pH | Desde 6,5 hasta 7,5 |
Cantidad | 50 g |
Área de la superficie (métrico) | De 470 a 570 m2/g |
Tipo | Gel de sílice |
Material | Sílice |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X15K011 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
R21K023 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
P14K028 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
Z07I009 | Certificado de análisis | 10/01/2023 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
U16I003 | Certificado de análisis | 23/08/2022 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |