Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, C18-RP, 23 %C, ca. 1,2 mmol/g, tamaño de partícula de 40 a 63 μm
246.00€ - 1006.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10733603
|
Thermo Scientific Chemicals
360110500 |
50 g |
246.00€
50 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10649863
|
Thermo Scientific Chemicals
360112500 |
250 g |
1006.00€
250 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For column chromatography
Especificaciones
Frasco de vidrio | |
Gel de sílice |
RUO – Research Use Only